Läs mer
Corning™ 96-brunnar, cellodlingsbehandlad, mikroplatta med plan botten
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10357891 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10357891
Brand: Corning™ 3916
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Svart; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
  • Minimal överhörning från brunn till brunn
  • Vita mikroplattor förstärker luminescerande signaler och har låg bakgrundsluminescens
  • Svarta mirkoplåtar har låg bakgrundsfluorescens och minimerar ljusspridning
  • Rekommenderade arbetsvolymer på 75 till 200 μL
  • Tillgänglig obehandlad för lösningsbaserade analyser, med hög bindning för immunanalystillämpningar eller vävnadsodlingsbehandlad för celltillväxt
  • Polystyren av medicinsk kvalitet
  • Brunnsvolym: 320 μL till 360 μL
  • Arbetsvolym: 75 μL till 200 μL
  • Välj mellan plan, rund eller V-formad botten
  • Behandlade ytalternativ är inte belagda, kräver ingen speciell hantering och är stabila vid rumstemperatur
  • Sterila mikroplattor är steriliserade med gammastrålning och certifierat icke-pyrogena
  • Idealisk för serieutspädningar, hemagglutinations- eller utfällningsanalyser och allmänna lagringstillämpningar
  • Plattdimensioner uppfyller föreslagna industristandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Array 8 x 12
Färg Svart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Vidhäftning och tillväxt av förankringsberoende celler
Kvantitet 100/Cs.