Läs mer
Corning™ 96-brunnar, cellodlingsbehandlad, mikroplatta med plan botten
Produktkod. 10167481 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10167481 Vitt Paket med 100
1 options
Produktkod. 10167481 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8925.22 SEK
    7877.57 SEK / Paket med 100
    Save 1047.65 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Färg: Vit; Sterilitet: Steril; Lock:Med lock
  • Minimal överhörning från brunn till brunn
  • Vita mikroplattor förstärker luminescerande signaler och har låg bakgrundsluminescens
  • Rekommenderade arbetsvolymer på 75 till 200 μl
  • Tillgänglig obehandlad för lösningsbaserade analyser, med hög bindning för immunanalystillämpningar eller vävnadsodlingsbehandlad för celltillväxt
  • Polystyren av medicinsk kvalitet
  • Brunnsvolym: 320μl till 360μl
  • Arbetsvolym: 75μl till 200μl
  • Välj mellan plan, rund eller V-formad botten
  • Behandlade ytalternativ är inte belagda, kräver ingen speciell hantering och är stabila vid rumstemperatur
  • Sterila mikroplattor är steriliserade med gammastrålning och certifierat icke-pyrogena
  • Idealisk för serieutspädningar, hemagglutinations- eller utfällningsanalyser och allmänna lagringstillämpningar
  • Plattdimensioner uppfyller föreslagna industristandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Lock Med lock
Array 8 x 12
Förpackning 20/Pk., 100/Cs.
Färg Vitt
Produkttyp Analysplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Vidhäftning och tillväxt av förankringsberoende celler
Kvantitet 100/Cs.