Läs mer
Corning™ 96-brunnars solid svart eller vit polystyren mikroplattor
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | Innerförpackning om 25 st |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | MKB/RIA |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |