Läs mer
Corning™ Costar™ 96-brunn, cellkultur-behandlad, platt botten mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10327461 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Klart
Antal per förpackning:
1/Förp.
10/Förpackning
20/förp.
5/förpackning
nr per ärende:
100/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 10327461
Brand: Corning™ 3628
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
  • Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
  • Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Vidhäftning och tillväxt av förankringsberoende celler
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 20/förp.
Kvantitet 100/Cs.