Läs mer
Corning™ Costar™ 96-brunn, cellkultur-behandlad, platt botten mikroplatta
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Klart
Antal per förpackning:
1/Förp.
10/Förpackning
20/förp.
5/förpackning
nr per ärende:
100/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
- Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | TC-behandlad |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0,1 till 0,2 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |