Läs mer
Corning™ Costar™ 96-brunn, cellkultur-behandlad, platt botten mikroplatta
BIOPHARMA
Produktkod. 10687551 Handla allt Corning Produkter
Change view
Förpackning:
Bulk, 10 påsar x 5 tallrikar
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Förpackningsstorlek
10687551 Individuellt inslagna Paket med 50
10298901 Bulk, 10 påsar x 5 tallrikar Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10687551 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3595
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Sterila och icke-pyrogena mikroplattor med lock med låg avdunstning.
  • Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
  • Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Formatera Standard
Lock Med lock
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Förpackning Individuellt inslagna
Bindningstyp TC-behandlad
Färg Klart
Produkttyp Microplate
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0,1 till 0,2 ml
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Total volym (metrisk) Tja 0.36 mL
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Antal per förpackning 50
Kvantitet 50/Cs.
Diameter (metrisk) Well 0.64 cm