Läs mer
Corning™ Costar™ 96-brunn, cellkultur-behandlad, platt botten mikroplatta
BIOPHARMA
Produktkod. 10695951 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Klart
Antal per förpackning:
1/Förp.
10/Förpackning
20/förp.
5/förpackning
nr per ärende:
100/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal per förpackning nr per ärende Förpackningsstorlek
10695951 Klart 1/Förp. 50/Cs. Paket med 50
10564581 Klart 10/Förpackning 50/Cs. Paket med 50
10792552 Klart 1/Förp. 100/Cs. Paket med 100
10412741 Klart 5/förpackning 100/Cs. Paket med 100
10327461 Klart 20/förp. 100/Cs. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10695951 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3596
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
  • Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
  • Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Bindningstyp TC-behandlad
Färg Klart
Produkttyp Microplate
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0,1 till 0,2 ml
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Total volym (metrisk) Tja 0.36 mL
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Förp.
Kvantitet 50/Cs.
Tja Färg Klart
Diameter (metrisk) Well 0.64 cm