Läs mer
Corning™ Costar™ 96-brunn, cellkultur-behandlad, platt botten mikroplatta
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-9045049 Handla allt Corning Produkter
Förpackning:
Bulk, 10 påsar x 5 tallrikar
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10687551
Brand: Corning™ 3595
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Sterila och icke-pyrogena mikroplattor med lock med låg avdunstning.
  • Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
  • Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Med lock
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Förpackning Individuellt inslagna
Bindningstyp TC-behandlad
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0,1 till 0,2 ml
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Total volym (metrisk) Tja 0.36 mL
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Antal per förpackning 50
Kvantitet 50/Cs.
Diameter (metrisk) Well 0.64 cm