Läs mer
Corning™ Costar™ 96-brunnar, cellkulturbehandlad, U-formad mikroplatta med botten
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
Corning polypropenmikroplattor erbjuder både små volymer och stora volymer (block) brunnsformat för att möta analys- och lagringskrav.
- Platt, rund eller V-formad brunnsbotten
- Har enhetliga kjolhöjder för större robotgreppyta
- Lösningsmedelsresistent polypropen ger kompatibilitet med många vanliga organiska lösningsmedel (t.ex. DMSO, etanol, metanol)
- RNase-/DNas-fri
- Finns steril eller icke-steril
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | Individuellt förpackad, 50/Cs. |
| Bindningstyp | TC-behandlad |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Cellkultur mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |