Läs mer
Corning™ Costar™ 96-brunnar, cellkulturbehandlad, U-formad mikroplatta med botten
Handla allt Corning Produkter
Förpackning:
Individuellt förpackad, 50/Cs.
Påse med 20; Cs. av 100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Corning polypropenmikroplattor erbjuder både små volymer och stora volymer (block) brunnsformat för att möta analys- och lagringskrav.
- Platt, rund eller V-formad brunnsbotten
- Har enhetliga kjolhöjder för större robotgreppyta
- Lösningsmedelsresistent polypropen ger kompatibilitet med många vanliga organiska lösningsmedel (t.ex. DMSO, etanol, metanol)
- RNase-/DNas-fri
- Finns steril eller icke-steril
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | Påse med 20; Cs. av 100 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Visa mer |