Läs mer
Corning™ Costar™ 96-brunnar, cellkulturbehandlad, U-formad mikroplatta med botten
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9045050 Handla allt Corning Produkter
Förpackning:
Individuellt förpackad, 50/Cs.
Påse med 20; Cs. av 100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 10360691
Brand: Corning™ 3799
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
Corning polypropenmikroplattor erbjuder både små volymer och stora volymer (block) brunnsformat för att möta analys- och lagringskrav.
  • Platt, rund eller V-formad brunnsbotten
  • Har enhetliga kjolhöjder för större robotgreppyta
  • Lösningsmedelsresistent polypropen ger kompatibilitet med många vanliga organiska lösningsmedel (t.ex. DMSO, etanol, metanol)
  • RNase-/DNas-fri
  • Finns steril eller icke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Med lock
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Förpackning Individuellt förpackad, 50/Cs.
Bindningstyp TC-behandlad
Färg Klart
Produkttyp Cellkultur mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 330μ l
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Total volym (metrisk) Tja 0.33 mL
Well Shape Rund botten (U-brunn)
För användning med (applikation) Vidhäftning och tillväxt av förankringsberoende celler
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Kvantitet 50/Cs.
Tja Färg Klart
Diameter (metrisk) Well 0.64 cm