Beskrivning
- Polystyren av medicinsk kvalitet
- Brunnsvolym: 320 μL till 360 μL
- Arbetsvolym: 75 μL till 200 μL
- Val av platt, rund, platt Lätt Wash™ eller V-formad botten
- Behandlade ytalternativ är inte belagda, kräver ingen speciell hantering och är stabila vid rumstemperatur
- Sterila mikroplattor är steriliserade med gammastrålning och certifierat icke-pyrogena
- Idealisk för serieutspädningar, hemagglutinations- eller utfällningsanalyser och allmänna lagringstillämpningar
- Plattdimensioner uppfyller föreslagna industristandarder
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Medium bindning |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Visa mer |