Läs mer
Corning™ Thermowell™ 96-brunnars polypropen PCR mikroplattor
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Klart
Naturlig
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
Corning Thermowell GOLD 96-brunnars PCR mikroplattor erbjuds i fyra format för att säkerställa maximal flexibilitet och en perfekt matchning för dina applikationer. Originalet Thermowell 96-brunnars PCR-mikroplattor har universell passform och kan skäras i 3 x 8-brunnars segment.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifierad | DNase och RNase-fria |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Beskrivning | Kan skäras till remsor med 3 x 8 brunnar för applikationer med lägre genomströmning. Tillgänglig PCR-plattadapter för användning med ABI PRISM™ 3700 DNA-analysator |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |