Läs mer
Corning™ Klar polystyren 96-brunnars mikroplattor
Produktkod. 10377601 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10377601 Klart Paket med 100
1 options
Produktkod. 10377601 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3366
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4255.00 SEK
    3972.56 SEK / Paket med 100
    Save 282.44 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 14-04-2027
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klar polystyren av medicinsk kvalitet för styrka och synlighet. Corning™ Klara polystyren 96-brunnars mikroplattor är en utmärkt lösning för cellodling och kolorimetriska (absorbans) analyser. Använd mikroplattor med 96 brunnar för laboratorieminiatyrisering och automatisering.
  • Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
  • Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Hög bindning
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning Påsar med 25 st
Bindningstyp Hög Bind
Färg Klart
Produkttyp MKB/RIA
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Hög bindning
Well Shape Rund
För användning med (applikation) Kan binda medium (> 10 kD) och stora biomolekyler som har joniska grupper och/eller hydrofoba regioner.
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 25/Pk.
Kvantitet 100/Cs.