Läs mer
Corning™ 96-brunnars klara PVC-analysmikroplattor
Produktkod. 10574201 Handla allt Corning Produkter
Change view
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Well Shape Förpackningsstorlek
10574201 Rund Paket med 100
10691432 Platt botten (F-brunn) Paket med 100
10639541 Konisk botten (V-brunn) Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10574201 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 2797
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3066.59 SEK
    2706.98 SEK / Paket med 100
    Save 359.61 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klar flexibel polyvinylklorid (PVC) för ekonomi och synlighet. Corning™ 96-brunnars klara PVC-analysmikroplattor är en utmärkt lösning för laboratorieminiatyrisering. På grund av sin flexibla natur är dessa mikroplattor inte kompatibla med automatisering.
  • Obehandlade PVC-mikroplattor är ekonomiska mikroplattor för lösningsbaserade analyser, serieutspädningar och allmänna lagringstillämpningar.
  • Brunnsvolym på 250μ L (260μ L för V-botten); arbetsbrunnsvolym på 50μ L till 150μ L
  • Lock finns inte.
  • Beställningsinfo
    Lock finns inte. Levereras i förpackningar om 25 st.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera Standard
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Färg Klart
    Material Polypropen, PVC
    Antal Wells 96
    Volym (metrisk) Fungerar 50 till 150μ L
    Sterilitet Icke-steril
    Ytbehandling Ej behandlad
    Well Shape Rund
    För användning med (applikation) Lösningsbaserade analyser, serieutspädningar och allmänna lagringstillämpningar
    nr per ärende 100/Cs.
    Antal per förpackning 25/Pk.
    Kvantitet 100/Cs.