Läs mer
Corning™ 96-brunnars klara PVC-analysmikroplattor
Handla allt Corning Produkter
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Beställningsinfo
Lock finns inte. Levereras i förpackningar om 25 st.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Clear |
| Material | PVC |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 50 to 150 μL |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Ytbehandling | Non-treated |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |