Specifikationer
| Streckkod | Alfanumerisk |
| Formatera | Half-Area |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 4 innerförpackningar med 25 st |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | Tallrikläsare |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 190μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |