Läs mer
Corning™ 96-brunnar, obehandlad, platt botten, halvyta mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10174381 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10174381
Brand: Corning™ 3693
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Vit; Sterilitet: Icke-steril; Lock: Utan lock
  • Utformad för att minska överhörning från väl till brunn
  • Vita mikroplattor förstärker luminescerande signaler och har låg bakgrundsluminescens.
  • Svarta mikroplattor har låg bakgrundsfluorescens och minimerar ljusspridning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Streckkod Alfanumerisk
    Formatera Half-Area
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Färg Vitt
    För användning med (utrustning) Tallrikläsare
    Material Polystyren
    Antal Wells 96
    Volym (metrisk) Fungerar 25 till 125μ L
    Sterilitet Icke-steril
    Ytbehandling Ej behandlad
    Well Shape Platt botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) Lämplig för immobilisering av stora molekyler, såsom antikroppar, som har stora hydrofoba regioner som kan interagera med ytan
    nr per ärende 100/Cs.
    Antal per förpackning 25/Pk.
    Kvantitet 100/Cs.