Läs mer
Corning™ 96-brunnar, cellkulturbehandlad, platt botten, halvyta mikroplatta
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alfanumerisk |
| Formatera | Half-Area |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,16 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 20/Pk., 100/Cs. |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Halva området |
| För användning med (utrustning) | Tallrikläsare |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |