Läs mer
Corning™ Mikroplatta av aluminium tätningstejp
Produktkod. 10629141 Handla allt Corning Produkter
Change view
Plattkompatibilitet:
384-brunnars tallrik
96-brunnsplatta
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Plattkompatibilitet Förpackningsstorlek
10629141 96-brunnsplatta Paket med 100
10651272 384-brunnars tallrik Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10629141 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6570
I lager
Añadir a la cesta
Edge
Ger tät försegling för att minimera avdunstning och kondens. Corning™ 384 Well Microplate Aluminium tätningstejp möjliggör oljefri drift när den används med termocykler med uppvärmda lock.
  • Enkel applicering och borttagning för kort- och långtidsförvaring
  • Ger tät försegling för att minimera avdunstning och kondens
  • Aluminiumförseglingstejp (kat.nr. 6569 och 6570) är lämplig för användning mellan -80 C °och 150 C, är °inte genomskinlig och kan stickas hål.
  • Andningsbar tätningstejp (kat. nr. 3345) tillåter gasutbyte över ytan.
  • Universal optisk tätningstejp (kat. nr. 6575) är lämplig för användning mellan -70 C °och 100 C, °och är transparent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminium
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 100/Pk.
För användning med (applikation) Enkel applicering och borttagning för kort- och långtidsförvaring, ger tät försegling för att minimera avdunstning och kondens och möjliggör oljefri drift vid användning med termocykler med uppvärmda lock
Produkttyp Tätningstejp
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +150 °C
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.