Beskrivning
- Enkel applicering och borttagning för kort- och långtidsförvaring
- Ger tät försegling för att minimera avdunstning och kondens
- Aluminiumförseglingstejp (kat.nr. 6569 och 6570) är lämplig för användning mellan -80 C °och 150 C, är °inte genomskinlig och kan stickas hål.
- Andningsbar tätningstejp (kat. nr. 3345) tillåter gasutbyte över ytan.
- Universal optisk tätningstejp (kat. nr. 6575) är lämplig för användning mellan -70 C °och 100 C, °och är transparent.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 100/Cs. |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| För användning med (applikation) | Enkel applicering och borttagning för kort- och långtidsförvaring, ger tät försegling för att minimera avdunstning och kondens och möjliggör oljefri drift vid användning med termocykler med uppvärmda lock |
| Produkttyp | Tätningstejp |
| Certifierat RNAse- och DNAse-fria | Ja |
| Temperaturområde (metriskt) | -80 °C till +150 °C |
| Plattkompatibilitet | 384-brunnars tallrik |