Läs mer
Corning™ Mikroplatta av aluminium tätningstejp
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-154393 Handla allt Corning Produkter
Plattkompatibilitet:
384-brunnars tallrik
96-brunnsplatta
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10629141
Brand: Corning™ 6570
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger tät försegling för att minimera avdunstning och kondens. Corning™ 384 Well Microplate Aluminium tätningstejp möjliggör oljefri drift när den används med termocykler med uppvärmda lock.
  • Enkel applicering och borttagning för kort- och långtidsförvaring
  • Ger tät försegling för att minimera avdunstning och kondens
  • Aluminiumförseglingstejp (kat.nr. 6569 och 6570) är lämplig för användning mellan -80 C °och 150 C, är °inte genomskinlig och kan stickas hål.
  • Andningsbar tätningstejp (kat. nr. 3345) tillåter gasutbyte över ytan.
  • Universal optisk tätningstejp (kat. nr. 6575) är lämplig för användning mellan -70 C °och 100 C, °och är transparent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Aluminium
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 100/Pk.
För användning med (applikation) Enkel applicering och borttagning för kort- och långtidsförvaring, ger tät försegling för att minimera avdunstning och kondens och möjliggör oljefri drift vid användning med termocykler med uppvärmda lock
Produkttyp Tätningstejp
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +150 °C
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta