Läs mer
Corning™ Aspirator
Produktkod. 10708772 Handla allt Corning Produkter
Change view
Typ:
Aspirator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10708772 Aspirator Varje
1 options
Produktkod. 10708772 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5885.00 SEK
    5498.53 SEK / Paket med 1
    Save 386.47 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-03-2027
Lägg i varukorgen
Innehåller
Handstycke, genomföring för fastsättning av tillbehör och en enkanalsadapter för användning med engångspipetterspetsar.
Idealisk för borttagning av supernatanter - ett alternativ till Pasteurpipetter i glas
De Corning™ Aspirator är en anordning som använder vakuum för att säkert och aseptiskt kassera supernatanten från en mängd olika laboratoriekärl. Aspiratorn inkluderar ett handstycke till vilket pipettspetsar för engångsbruk är fästa under användning, en genomföring för att fästa tillbehör och enkanalsadapter för engångspipettspetsar.
En 8-kanals adapter finns tillgänglig för arbete i 96-brunnars plattor, se nr 4931. Se tillbehörsfliken nedan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produktlinje Costar
Typ Aspirator
För användning med (applikation) Säkert avlägsnande/bortskaffande av supernatanter från ett brett utbud av laboratoriekärl
För användning med (utrustning) Engångspipettspets, aspirationspipett av polyeten och polystyren, eller Pasteurpipett
Inkluderar Handstycke, genomföring för tillbehörsfäste och enkanalsadapter för engångspipettspets