Läs mer
Corning™ 8-kanals adapter för vakuumsug
Produktkod. 10327781 Handla allt Corning Produkter
Change view
Antal kanaler:
8
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal kanaler Förpackningsstorlek
10327781 8 Varje
1 options
Produktkod. 10327781 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3300.00 SEK
    3081.43 SEK / Paket med 1
    Save 218.57 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
För användning med Corning Vakuumsug. Denna 8-kanalsadapter kan användas för att ta bort media och lösningar från 8 brunnar samtidigt på en 96-brunnsplatta.
Detta är en 8-kanals adapter som passar på aspiratorn (nr 4930) så att den kan användas för att ta bort media och lösningar från 8 brunnar samtidigt på en 96 brunnars platta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Standard 1-μ200 L engångspipettspetsar
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal kanaler 8
Typ Adapter, 8 kanals
För användning med (utrustning) Corning Vakuumsug (4930)