Läs mer
Corning™ Costar™ 6-brunnars klara TC-behandlade plattor med flera brunnar, individuellt förpackade, sterila
BIOPHARMA
Produktkod. 10578911 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
3,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10578911 3,5 cm Paket med 50
1 options
Produktkod. 10578911 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3516
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Vävnadskulturbehandlade plattor för överlägsen cellfästning. Corning™ Costar™ Plattbottnade cellkulturmikroplattor är en utmärkt enhet för diagnostiska tester när cellvidhäftning är avgörande.
  • Individuella alfanumeriska koder för identifiering av brunnar, plana bottnar
  • Behandlad för optimal cellvidhäftning (förutom där det anges)
  • Corning™ CellBIND™ surface är en ny cellodlingsbehandling som ökar ytvätbarheten för jämnare och konsekvent cellvidhäftning.
  • Ytplattor med ultralågt fäste har ett kovalent bundet hydrogelskikt som minimerar cellvidhäftning, proteinabsorption och cellulär aktivering.
  • Corning Osteo Assay surface är en oorganisk kristallin beläggning, som skapar en yta som efterliknar in vivo benliknande, för in vitro -bencellodling och -analyser.
  • Sterila
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Array 2 x 3
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 2,9 ml (tja)
Färg Klart
Kulturområde 9,5 cm 2
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Cellodlingsplatta med flera brunnar
Volym (metrisk) Fungerar 2 till 3 ml
Räkna väl 6
Inkluderar Lock
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Förpackning Individuellt inslagna
Kvantitet 50/Cs.
Diameter (metrisk) 3,5 cm