Läs mer
Corning™ Costar™ Plattor för cellkultur med platt botten
BIOPHARMA
Produktkod. 10732552 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kulturområde:
1,9 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kulturområde Förpackningsstorlek
10732552 1,9 cm 2 Paket med 100
1 options
Produktkod. 10732552 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3524
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Vävnadskulturbehandlade plattor för överlägsen cellfästning. Corning™ Costar™ Plattbottnade cellkulturmikroplattor är en utmärkt enhet för diagnostiska tester när cellvidhäftning är avgörande.
  • Designad för ett brett spektrum av applikationer, inklusive allmänna celltillväxtexperiment, kloningsstudier, virusisolering och känslighetstestning och in vitro-testning
  • Plattbottnar har enhetlig tjocklek som möjliggör förvrängningsfri observation och mikroskopisk undersökning
  • Alfanumeriska koordinater placerade på samma fokalplan som celltillväxt för bekväm referens till brunnsposition
  • Gripkanter gör hanteringen enklare
  • Alla tallrikar har icke vändbara lock med kondensringar för att minimera avdunstning och risk för kontaminering
  • Tillverkad av optiskt klar polystyren av medicinsk kvalitet
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Certifierad icke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Array 4 x 6
Förslutning ingår Med lock
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 3.4 mL
Färg Klart
Kulturområde 1,9 cm 2
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Vävnadskultur
Typ Cellkulturmikroplatta
Volym (metrisk) Fungerar 0.5 mL
Räkna väl 24
nr per ärende 100 (individuellt inslagna)
Antal per förpackning Individuellt inslagna
Förpackning Individuellt inslagna
Kvantitet 100/Cs.
Diameter (metrisk) 1.6 cm