Beskrivning
- Spin-X centrifugrörsfilter består av en membraninnehållande filterenhet inuti ett mikrocentrifugrör.
- Användningsområden: Ta bort bakterier, celler och partiklar från vätskor; HPLC-provberedning; DNA-borttagning från agaros- eller akrylamidgeler. Maximal RCF är 16 000 x g.
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Membrane Filter |
| Material (membran) | Cellulosaacetat |
| Porstorlek | 0,22μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Spin-X |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |