Läs mer
Corning™ Costar™ Spin-X™ Centrifugerrörsfilter, CA-membran
Produktkod. 10649351 Handla allt Corning Produkter
Change view
Porstorlek:
0,22μ m
0,45 μm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Sterilitet unitSize
10649351 0,45 μm Icke-steril Paket med 100
10310361 0,22μ m Sterila Paket med 96
10787632 0,45 μm Sterila Paket med 96
10104101 0,22μ m Icke-steril Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10649351 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 8163
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.00 SEK
    2172.28 SEK / Paket med 100
    Save 152.72 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av en membraninnehållande filterenhet inuti ett polypropencentrifugrör. Corning™ Costar™ Spin-™X Centrifuge Tube Filters filtrerar effektivt små provvolymer genom centrifugering för avlägsnande av bakterier, partikelborttagning, HPLC-provberedning, avlägsnande av celler från media och rening av DNA från agaros och polyakrylamidgeler.
  • Spin-X centrifugrörsfilter består av en membraninnehållande filterenhet inuti ett mikrocentrifugrör.
  • Användningsområden: Ta bort bakterier, celler och partiklar från vätskor; HPLC-provberedning; DNA-borttagning från agaros- eller akrylamidgeler. Maximal RCF är 16 000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Cellulosaacetat
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Typ Spin-X
Volym (metrisk) 0.5 mL