Läs mer
Corning™ Costar™ Spin-X™ Centrifugerrörsfilter, CA-membran
Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
0,22μ m
0,45 μm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 96
Beskrivning
- Spin-X centrifugrörsfilter består av en membraninnehållande filterenhet inuti ett mikrocentrifugrör.
- Användningsområden: Ta bort bakterier, celler och partiklar från vätskor; HPLC-provberedning; DNA-borttagning från agaros- eller akrylamidgeler. Maximal RCF är 16 000 x g.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Cellulosaacetat |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Spin-X |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |