Läs mer
Corning™ Costar™ Centrifugalanordningar: Spin-X™ LC
Produktkod. 10134051 Handla allt Corning Produkter
Change view
Porstorlek:
0,22μ m
0,45 μm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek
10134051 0,22μ m
10430672 0,45 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10134051 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 8169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5010.00 SEK
    4679.29 SEK / Paket med 200
    Save 330.71 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klarar volymer upp till 500 μL. Corning™ Costar™ Centrifugalanordningar: Spin-X™ LC inkluderar ett nylonmembran för tillämpningar som HPLC-provberedning.
  • Spin-X centrifugrörsfilter består av en membraninnehållande filterenhet inuti ett mikrocentrifugrör.
  • Användningsområden: Ta bort bakterier, celler och partiklar från vätskor; HPLC-provberedning; DNA-borttagning från agaros- eller akrylamidgeler. Maximal RCF är 16 000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Nylon
Porstorlek 0,22μ m
Sterilitet Icke-steril
Typ Spin-X LC
Volym (metrisk) 0.5 mL