Läs mer
Corning™ Costar™ Centrifugalanordningar: Spin-X™ LC
Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
0,22μ m
0,45 μm
Beskrivning
- Spin-X centrifugrörsfilter består av en membraninnehållande filterenhet inuti ett mikrocentrifugrör.
- Användningsområden: Ta bort bakterier, celler och partiklar från vätskor; HPLC-provberedning; DNA-borttagning från agaros- eller akrylamidgeler. Maximal RCF är 16 000 x g.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Nylon |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Spin-X LC |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |