Läs mer
Corning™ Costar™ Rensa flera brunnsplattor
BIOPHARMA
Produktkod. 11389494 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kulturområde:
1,9 cm 2
3,8 cm 2
9,5 cm 2
Volym (metrisk) Tja:
3,4 ml
6,9 ml
16,8 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
11389494 9,5 cm 2 16,8 ml Paket med 100
11399494 3,8 cm 2 6,9 ml Paket med 100
11309504 1,9 cm 2 3,4 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389494 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3555.00 SEK
    3321.46 SEK / Paket med 100
    Save 233.54 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Obehandlad yta är hydrofob till sin natur och binder bioolekuler genom passiva interaktioner. Corning™ Costar™ Clear Multiple Well Plates ger en idealisk lösning för immobilisering av stora molekyler, såsom antikroppar, som har stora hydrofoba regioner som kan interagera med ytan.
  • Individuella alfanumeriska koder för identifiering av brunnar, plana bottnar
  • Behandlad för optimal cellvidhäftning (förutom där det anges)
  • Corning™ CellBIND™ surface är en ny cellodlingsbehandling som ökar ytvätbarheten för jämnare och konsekvent cellvidhäftning.
  • Ytplattor med ultralågt fäste har ett kovalent bundet hydrogelskikt som minimerar cellvidhäftning, proteinabsorption och cellulär aktivering.
  • Corning Osteo Assay surface är en oorganisk kristallin beläggning, som skapar en yta som efterliknar in vivo benliknande, för in vitro -bencellodling och -analyser.
  • Sterila
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Med lock
Kulturområde 9,5 cm 2
Array 2 x 3
Bindningstyp Medium bindning
Färg Klart
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 16,8 ml
Antal Wells 6
Volym (metrisk) Fungerar 1,9 till 2,9 ml
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Tja Färg Klart