Läs mer
Corning™ Costar™ Rensa flera brunnsplattor
BIOPHARMA
Produktkod. 11399494 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kulturområde:
1,9 cm 2
3,8 cm 2
9,5 cm 2
Volym (metrisk) Tja:
3,4 ml
6,9 ml
16,8 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
11399494 3,8 cm 2 6,9 ml Paket med 100
11309504 1,9 cm 2 3,4 ml Paket med 100
11389494 9,5 cm 2 16,8 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399494 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4020.00 SEK
    3752.56 SEK / Paket med 100
    Save 267.44 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
Obehandlad yta är hydrofob till sin natur och binder bioolekuler genom passiva interaktioner. Corning™ Costar™ Clear Multiple Well Plates ger en idealisk lösning för immobilisering av stora molekyler, såsom antikroppar, som har stora hydrofoba regioner som kan interagera med ytan.
  • Individuella alfanumeriska koder för identifiering av brunnar, plana bottnar
  • Behandlad för optimal cellvidhäftning (förutom där det anges)
  • Corning™ CellBIND™ surface är en ny cellodlingsbehandling som ökar ytvätbarheten för jämnare och konsekvent cellvidhäftning.
  • Ytplattor med ultralågt fäste har ett kovalent bundet hydrogelskikt som minimerar cellvidhäftning, proteinabsorption och cellulär aktivering.
  • Corning Osteo Assay surface är en oorganisk kristallin beläggning, som skapar en yta som efterliknar in vivo benliknande, för in vitro -bencellodling och -analyser.
  • Sterila
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Med lock
Kulturområde 3,8 cm 2
Array 3 x 4
Bindningstyp Medium bindning
Färg Klart
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 6,9 ml
Antal Wells 12
Volym (metrisk) Fungerar 0,76 till 1,14 ml
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.