Läs mer
Corning™ 96-brunnars klara mikroplattor med ultralågt fäste
BIOPHARMA
Produktkod. 10023683 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10023683 Klart Paket med 24
1 options
Produktkod. 10023683 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 7007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7865.00 SEK
    7346.21 SEK / Paket med 24
    Save 518.79 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Kovalent bunden hydrogel minimerar cellvidhäftning, proteinabsorption, enzymaktivering och cellulär aktivering. Corning™ 96-brunnars klara mikroplattor med ultralågt fäste möjliggör lentivirustransduktion av humana osteoklastprekursorceller.
  • Ultralåg fästyta med kovalent bunden hydrogel som minimerar cellvidhäftning, proteinabsorption, enzymaktivering och cellulär aktivering
  • Ytan är icke-cytotoxisk, biologiskt inert och icke-nedbrytbar
  • Rund botten med 330 μL total volym
  • Rekommenderade arbetsvolymer på 75 till 200 μL
  • Ej vändbara lock med kondensringar för att minska kontaminering
  • Steriliserad av gammastrålning och certifierad icke-pyrogen
  • Individuella alfanumeriska koder för brunnsidentifiering
  • Individuellt inslagna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Lock Med lock
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Bindningstyp Ultralågt fäste
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ultralåg bindning
Well Shape Rund
Inkluderar Lock
Kvantitet 24/Cs.