Beskrivning
- Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
- Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 5 innerpåsar à 20 st |
| Bindningstyp | Ej behandlad |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | MKB/RIA |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Visa mer |