Läs mer
Corning™ Klar polystyren 96-brunnars mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10296381 Handla allt Corning Produkter
Change view
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund
Ytbehandling:
Ej behandlad
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lock:
Med lock
Utan lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 48
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Well Shape Ytbehandling Sterilitet Lock unitSize
10296381 Rund Ej behandlad Sterila Utan lock Paket med 50
10367841 Konisk botten (V-brunn) Ej behandlad Sterila Utan lock Paket med 48
10163711 Rund Ej behandlad Sterila Utan lock Paket med 100
10766482 Konisk botten (V-brunn) Ej behandlad Icke-steril Utan lock Paket med 100
10216341 Platt botten (F-brunn) Ej behandlad Sterila Med lock Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10296381 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3367
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klar polystyren av medicinsk kvalitet för styrka och synlighet. Corning™ Klara polystyren 96-brunnars mikroplattor är en utmärkt lösning för cellodling och kolorimetriska (absorbans) analyser. Använd mikroplattor med 96 brunnar för laboratorieminiatyrisering och automatisering.
  • Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
  • Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning Individuellt inslagna
Bindningstyp Ej behandlad
Färg Klart
Produkttyp MKB/RIA
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund
För användning med (applikation) Hydrofob till sin natur och binder biomolekyler genom passiva interaktioner. Lämplig för immobilisering av stora molekyler, såsom antikroppar, som har stora hydrofoba regioner.
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.