Läs mer
Corning™ Klar polystyren 96-brunnars mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10766482 Handla allt Corning Produkter
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund
Ytbehandling:
Ej behandlad
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lock:
Med lock
Utan lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 48
Paket med 50
Produktkod. 10766482
Brand: Corning™ 3897
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klar polystyren av medicinsk kvalitet för styrka och synlighet. Corning™ Klara polystyren 96-brunnars mikroplattor är en utmärkt lösning för cellodling och kolorimetriska (absorbans) analyser. Använd mikroplattor med 96 brunnar för laboratorieminiatyrisering och automatisering.
  • Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
  • Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Bindningstyp Ej behandlad
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
För användning med (applikation) Hydrofob till sin natur och binder biomolekyler genom passiva interaktioner. Lämplig för immobilisering av stora molekyler, såsom antikroppar, som har stora hydrofoba regioner.
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 25/Pk.
Kvantitet 4 x 25