Läs mer
Corning™ Klar polystyren 96-brunnars mikroplattor
Handla allt Corning Produkter
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund
Ytbehandling:
Ej behandlad
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lock:
Med lock
Utan lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 48
Paket med 50
Beskrivning
- Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
- Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 4 innerförpackningar med 25 st |
| Bindningstyp | Ej behandlad |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | MKB/RIA |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Visa mer |