Läs mer
Corning™ 96-brunnars klusterrörssystem
Produktkod. 10256531 Handla allt Corning Produkter
Change view
Produkttyp:
8-Strips Microplate Cluster Tube
Mikroplatta Cluster Tube
Formatera:
Provrör
Remsa
Kvantitet:
12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs.
12/Rack
96/Rack
Bulk, 120/påse
Slumpmässig
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Formatera Kvantitet Sterilitet Förpackningsstorlek
10256531 Mikroplatta Cluster Tube Provrör Slumpmässig Icke-steril Paket med 960
11763994 8-Strips Microplate Cluster Tube Remsa 12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs. Icke-steril Paket med 120
10681432 8-Strips Microplate Cluster Tube Remsa 12/Rack Sterila Paket med 120
10085431 8-Strips Microplate Cluster Tube Remsa Bulk, 120/påse Icke-steril Paket med 120
10285471 Mikroplatta Cluster Tube Provrör 96/Rack Icke-steril Paket med 960
10690112 Mikroplatta Cluster Tube Provrör 96/Rack Sterila Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10256531 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 SEK
    1290.73 SEK / Paket med 960
    Save 94.27 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Tillverkad av polypropen för styrka och hållbarhet. Corning™ Cluster Tube System är idealiskt för att skörda celler, cellupptag och receptorbindningsanalyser och radioimmunoanalyser.
  • Består av 96 polypropenrör i standardformat för mikroplattor.
  • Har 1,2 ml tuber som finns tillgängliga individuellt eller i remsor om åtta tuber.
  • Polyetenrörslock finns i remsor med 8 kapslar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Provrör
Kvantitet Slumpmässig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Produkttyp Mikroplatta Cluster Tube
Sterilitet Icke-steril
Antal per förpackning 960/Pk.
nr per ärende 960/Cs.
Färg Genomskinligt
Volym (metrisk) 1 mL
För användning med (utrustning) Standard 96-brunnars mikroplatta för att skörda celler, cellupptag och receptorbindningsanalyser och radioimmunoanalyser, användbar med enkel- och flerkanalspipetter och i robotarbetsstationer och centrifuger
Volym (engelska) 0,033 oz.
Räkna väl 96