Beskrivning
- Består av 96 polypropenrör i standardformat för mikroplattor.
- Har 1,2 ml tuber som finns tillgängliga individuellt eller i remsor om åtta tuber.
- Polyetenrörslock finns i remsor med 8 kapslar.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Remsa |
| Kvantitet | 12/Rack |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | 8-Strips Microplate Cluster Tube |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal per förpackning | 12/Pk. |
| nr per ärende | 120/Cs. |
| Färg | Genomskinligt |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Visa mer |