Läs mer
Corning™ 96-brunnars klusterrörssystem
Produktkod. p-195364 Handla allt Corning Produkter
Produkttyp:
8-Strips Microplate Cluster Tube
Mikroplatta Cluster Tube
Formatera:
Provrör
Remsa
Kvantitet:
12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs.
12/Rack
96/Rack
Bulk, 120/påse
Slumpmässig
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 960
Produktkod. 11763994
Brand: Corning™ 4412
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för styrka och hållbarhet. Corning™ Cluster Tube System är idealiskt för att skörda celler, cellupptag och receptorbindningsanalyser och radioimmunoanalyser.
  • Består av 96 polypropenrör i standardformat för mikroplattor.
  • Har 1,2 ml tuber som finns tillgängliga individuellt eller i remsor om åtta tuber.
  • Polyetenrörslock finns i remsor med 8 kapslar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Remsa
Kvantitet 12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Produkttyp 8-Strips Microplate Cluster Tube
Sterilitet Icke-steril
Antal per förpackning 12 remsor/ställ
nr per ärende 120 Strips/Cs.
Färg Genomskinligt
Volym (metrisk) 1 mL
Inkluderar Ställ
För användning med (utrustning) Standard 96-brunnars mikroplatta för att skörda celler, cellupptag och receptorbindningsanalyser och radioimmunoanalyser, användbar med enkel- och flerkanalspipetter och i robotarbetsstationer och centrifuger
Volym (engelska) 0,033 oz.
Räkna väl 96