Läs mer
Corning™ Costar™ Engångssugpipetter
BIOPHARMA
Produktkod. 10332282 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
Förpackningstyp:
Individuell genomskinlig plastfolie
Individuellt papper/plastomslag
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningstyp Förpackningsstorlek
10332282 2 mL Individuell genomskinlig plastfolie Paket med 1000
10403962 1 mL Slumpmässig Paket med 1000
11895830 2 mL Individuellt papper/plastomslag Paket med 500
10424342 5 mL Individuell genomskinlig plastfolie Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10332282 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7542.14 SEK
    6725.50 SEK / Paket med 1000
    Save 816.64 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren för styrka, klarhet och hållbarhet. Corning™ Costar™ Engångssugpipetter är idealiska för att aseptiskt aspirera vätskor med hjälp av vakuumsug.
  • Polystyrenkonstruktion i ett stycke
  • Steril och certifierad icke-pyrogen
  • Inga examen; urkopplad
  • Spetsform: rund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Aspirerande
Material Polystyren
Längd (engelska) 10,9 tum
Tipsstil Rund
Förpackningstyp Individuell genomskinlig plastfolie
Volym (engelska) 0,067 oz.
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 27.7 cm
Disponibel Engångsbruk