Läs mer
Corning™ Costar™ Engångssugpipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10403962 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
Förpackningstyp:
Individuell genomskinlig plastfolie
Individuellt papper/plastomslag
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningstyp unitSize
10403962 1 mL Slumpmässig Paket med 1000
11895830 2 mL Individuellt papper/plastomslag Paket med 500
10332282 2 mL Individuell genomskinlig plastfolie Paket med 1000
10424342 5 mL Individuell genomskinlig plastfolie Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10403962 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4975
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3645.00 SEK
    3406.04 SEK / Paket med 1000
    Save 238.96 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren för styrka, klarhet och hållbarhet. Corning™ Costar™ Engångssugpipetter är idealiska för att aseptiskt aspirera vätskor med hjälp av vakuumsug.
  • Polystyrenkonstruktion i ett stycke
  • Steril och certifierad icke-pyrogen
  • Inga examen; urkopplad
  • Spetsform: rund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Aspirerande
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Längd (engelska) 10,94 tum.
Kvantitet 50/påse, 1000/väska
Tipsstil Rund
Förpackningstyp Slumpmässig
Volym (engelska) 0,033 oz.
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 27.8 cm
Disponibel Engångsbruk