Beskrivning
- Polystyrenkonstruktion i ett stycke
- Steril och certifierad icke-pyrogen
- Inga examen; urkopplad
- Spetsform: rund
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Aspirerande |
| Material | Polystyren |
| Längd (engelska) | 13,7 tum |
| Tipsstil | Rund |
| Förpackningstyp | Individuell genomskinlig plastfolie |
| Volym (engelska) | 0,169 oz. |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Längd (metrisk) | 34.8 cm |
| Disponibel | Engångsbruk |