Beskrivning
- För användning som reservoarbricka med HTS Transwell Permeabla stöd
- Ej behandlad för cellfäste
- Samma fotavtryck som standard 24-brunnars platta men med en enda rektangulär brunn
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Typ | Cellkulturinläggssystem |
| För användning med (utrustning) | HTS Transwell™ Permeabla stöd |
| nr per ärende | 48/Cs. |
| Antal per förpackning | 12/förpackning |