Beskrivning
HTS-insättningsplattor är uppsättningar av individuella cellkulturinsatser sammankopplade med en stel, robotvänlig hållare. Denna design med en enhet gör insättningsplattor idealiska för att köra automatiserade, högkapacitetsstudier för läkemedelstransport (Caco-2-celler) celltoxicitetsstudier eller cellmigrerings- och invasionsstudier.
- Det HTS Transwell-24 permeabla stödet har en uppsättning av 24 brunnar med membraninsatser sammankopplade med en styv, robotvänlig bricka som möjliggör alla 24 Transwell stöd för att hanteras som en enhet.
- Celltillväxtarean är 0,33 cm2/brunn.
- Välj mellan polyester (PET ) membran (0,4μ m porstorlek) eller polykarbonat (PC) membran (0,4 9m och 3,0μ m porstorlekar)
- Behandlas för optimal cellfäste
- Enskild förpackning har två HTS Transwell-24-enheter laddade i två öppna reservoartråg och två individuellt förpackade 24-brunnars plattor.
- Bulkförpackningen har endast 12 HTS Transwell-24-enheter laddade i 24-brunnars plattor. Reservoarer kan köpas separat.
- Sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0,6 ml (tja) |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 0,33 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Cellkulturinläggssystem |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.6 mL |
| Räkna väl | 24 |
| Inkluderar | 12 HTS Transwell-24-enheter laddade i tolv 24-brunnars plattor; reservoarer kan köpas separat |
| nr per ärende | 12/Cs. |
| Visa mer |