Läs mer
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ -96 Permeabelt stöd med polyestermembran
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10424673 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
2/ask
4/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10424673 2/ask Paket med 2
10601224 4/förp. Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10424673 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2460.00 SEK
    2387.80 SEK / Paket med 2
    Save 72.20 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En uppsättning av 96 brunnar med membraninsatser sammankopplade med en styv, robotvänlig bricka som gör att alla 96 insatser kan hanteras som en enhet
  • HTS Transwell-96 permeabla stöd har en uppsättning 96-brunnar med membraninsatser sammankopplade med en styv, robotvänlig bricka som gör att alla 96 insatser kan hanteras som en enda enhet.
  • Välj mellan polyester (PET ) membran (0,4μ m, 1,0μ m och 8,0μ m porstorlekar) eller polykarbonat (PC) membran (0,4μ m, 3,0μ m och 5,0μ m porstorlekar)
  • 0,143 cm2 membranarea per brunn, vilket ger 20 % till 50 % mer yta för celltillväxt än andra kommersiellt tillgängliga system
  • Stora apikala och basolaterala åtkomstportar möjliggör effektiv mediasampling och underlättar automatisk eller manuell åtkomst.
  • Optimerad för automatisering, med flerkanaliga matarportar, förbättrad greppyta och standardstreckkoder
  • Behållarplattan möjliggör samtidig matning av 96 brunnar och levereras med en avtagbar mediastabilisator för att minska risken för spill under hanteringen
  • Mottagarplattan isolerar varje brunn för att möjliggöra 96 individuella analyser.
  • Sterila
  • HTS Transwell-96-systemen (0.4μ m PC, 0,4μ m PET och 1,0μ m PET ) är förpackade med 96-brunnars insatsplatta i en reservoarplatta och inkluderar 96-brunnars mottagareplatta med lock.
  • HTS Transwell-96-plattorna (3.0 och 5.0μ m PC, 8,0μ m PET ) är förpackade med 96-brunnars insatsplatta i 96-brunnars mottagarplatta med lock. Behållarplattor kan köpas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Kulturområde 0,143 cm2
Membran Polyetentereftalat
Array 8 x 12
Förpackning Individuellt inslagna
Porstorlek 8μ m
Färg Klart
Produkttyp HTS Trans-Well™ 96-brunnars mottagningsplatta
Material Polyester
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.23 mL
Sterilitet Sterila
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 2/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Kvantitet 2/ask
Tja Färg Klart
Diameter (metrisk) membran 0.42 cm