Läs mer
Corning™ HTS Transwell™ -96 Well Permeable Support System
Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Antal per förpackning:
1/Förp.
4/förp.
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Paket med 8
Varje
Beskrivning
- HTS Transwell-96 permeabla stöd har en uppsättning 96-brunnar med membraninsatser sammankopplade med en styv, robotvänlig bricka som gör att alla 96 insatser kan hanteras som en enda enhet.
- Välj mellan polyester (PET) membran (0,4μ m och 1,0μ m porstorlekar) eller polykarbonat (PC) membran (0,4μ m, 3,0μ m och 5,0μ m porstorlekar)
- 0,143 cm2 membranarea per brunn, vilket ger 20 % till 50 % mer yta för celltillväxt än andra kommersiellt tillgängliga system
- Stora apikala och basolaterala åtkomstportar möjliggör effektiv mediasampling och underlättar automatisk eller manuell åtkomst.
- Optimerad för automatisering, med flerkanaliga matarportar, förbättrad greppyta och standardstreckkoder
- Behållarplattan möjliggör samtidig matning av 96 brunnar och levereras med en avtagbar mediastabilisator för att minska risken för spill under hanteringen
- Mottagarplattan isolerar varje brunn för att möjliggöra 96 individuella analyser.
- Sterila
- HTS Transwell-96-systemen (0,4μ m PC, 0,4μ m PET och 1,0μ m PET) är förpackade med 96-brunnars insatsplatta i en behållarplatta och inkluderar 96-brunnars mottagarplatta med lock.
- HTS Transwell-96-plattorna (3,0 och 5,0μ m PC, 8,0μ m PET) är förpackade med 96-brunnars insatsplatta i 96-brunnars mottagarplatta med lock. Behållarplattor kan köpas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Kulturområde | 0,143 cm2 |
| Membran | TC-behandlad polykarbonat |
| Array | 8 x 12 |
| Porstorlek | 3 μm |
| Färg | Klart |
| Material | Polykarbonat |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.23 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |