Läs mer
Beschreibung
- HTS Transwell-96 permeabla stöd har en uppsättning 96-brunnar med membraninsatser sammankopplade med en styv, robotvänlig bricka som gör att alla 96 insatser kan hanteras som en enda enhet.
- Välj mellan polyester (PET) membran (0,4μ m och 1,0μ m porstorlekar) eller polykarbonat (PC) membran (0,4μ m, 3,0μ m och 5,0μ m porstorlekar)
- 0,143 cm2 membranarea per brunn, vilket ger 20 % till 50 % mer yta för celltillväxt än andra kommersiellt tillgängliga system
- Stora apikala och basolaterala åtkomstportar möjliggör effektiv mediasampling och underlättar automatisk eller manuell åtkomst.
- Optimerad för automatisering, med flerkanaliga matarportar, förbättrad greppyta och standardstreckkoder
- Behållarplattan möjliggör samtidig matning av 96 brunnar och levereras med en avtagbar mediastabilisator för att minska risken för spill under hanteringen
- Mottagarplattan isolerar varje brunn för att möjliggöra 96 individuella analyser.
- Sterila
- HTS Transwell-96-systemen (0,4μ m PC, 0,4μ m PET och 1,0μ m PET) är förpackade med 96-brunnars insatsplatta i en behållarplatta och inkluderar 96-brunnars mottagarplatta med lock.
- HTS Transwell-96-plattorna (3,0 och 5,0μ m PC, 8,0μ m PET) är förpackade med 96-brunnars insatsplatta i 96-brunnars mottagarplatta med lock. Behållarplattor kan köpas separat.
Spezifikation
Spezifikation
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,143 cm2 |
| Membran | TC-behandlad PET (polyester) |
| Array | 8 x 12 |
| Porstorlek | 1 μm |
| Färg | Klart |
| Material | PET |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.23 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?