Läs mer
Corning™ HTS Transwell™ -96 Well Permeable Support System
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-4922169 Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Antal per förpackning:
1/Förp.
4/förp.
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Paket med 8
Varje
Produktkod. 10175562
Brand: Corning™ 3391
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en membranyta för celltillväxt eller migration på 0,143 cm2. Corning™ HTS Transwell™ 96-Well Permeable Support System är ett stödsystem för mikroplattor för en uppsättning av 96 brunnar med membraninsatser sammankopplade med en styv, robotvänlig bricka som gör att alla 96 insatser kan hanteras som en enda enhet.
  • HTS Transwell-96 permeabla stöd har en uppsättning 96-brunnar med membraninsatser sammankopplade med en styv, robotvänlig bricka som gör att alla 96 insatser kan hanteras som en enda enhet.
  • Välj mellan polyester (PET) membran (0,4μ m och 1,0μ m porstorlekar) eller polykarbonat (PC) membran (0,4μ m, 3,0μ m och 5,0μ m porstorlekar)
  • 0,143 cm2 membranarea per brunn, vilket ger 20 % till 50 % mer yta för celltillväxt än andra kommersiellt tillgängliga system
  • Stora apikala och basolaterala åtkomstportar möjliggör effektiv mediasampling och underlättar automatisk eller manuell åtkomst.
  • Optimerad för automatisering, med flerkanaliga matarportar, förbättrad greppyta och standardstreckkoder
  • Behållarplattan möjliggör samtidig matning av 96 brunnar och levereras med en avtagbar mediastabilisator för att minska risken för spill under hanteringen
  • Mottagarplattan isolerar varje brunn för att möjliggöra 96 individuella analyser.
  • Sterila
  • HTS Transwell-96-systemen (0,4μ m PC, 0,4μ m PET och 1,0μ m PET) är förpackade med 96-brunnars insatsplatta i en behållarplatta och inkluderar 96-brunnars mottagarplatta med lock.
  • HTS Transwell-96-plattorna (3,0 och 5,0μ m PC, 8,0μ m PET) är förpackade med 96-brunnars insatsplatta i 96-brunnars mottagarplatta med lock. Behållarplattor kan köpas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Med lock
Kulturområde 0,143 cm2
Membran TC-behandlad polykarbonat
Array 8 x 12
Porstorlek 0,4 μm
Färg Klart
Material Polykarbonat
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.23 mL
Sterilitet Sterila
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Inkluderar HTS Transwell™-enhet (1 integrerad bricka med 96 brunnar), behållarplatta (för celltillväxtsteg), mottagarplatta (96 brunnar för tillväxt- eller analyssteg) och 2 sterila lock
nr per ärende 5/Cs.
Antal per förpackning 5/förpackning
Kvantitet 5/Cs.
Diameter (metrisk) membran 4.26 mm